重要文件
0712410
Sigma-Aldrich
2-(2-硝基苯基)氯甲酸丙酯
~95% chlorine basis
同義詞:
NPPOC 氯化物
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C10H10ClNO4
分子量::
243.64
Beilstein:
7642748
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.03
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
~95% chlorine basis
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CC(COC(Cl)=O)c1ccccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C10H10ClNO4/c1-7(6-16-10(11)13)8-4-2-3-5-9(8)12(14)15/h2-5,7H,6H2,1H3
InChI 密鑰
LRWLGGPRIFYAPO-UHFFFAOYSA-N
其他說明
引入光敏 NPPOC 保护基团的试剂
象形圖
Skull and crossbonesCorrosion
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
M Beier et al.
Nucleic acids research, 28(4), E11-E11 (2000-01-29)
For DNA chip analyses, oligonucleotide quality has immense consequences for accuracy, sensitivity and dynamic range. The quality of chips produced by photolithographic in situ synthesis depends critically on the efficiency of photo-deprotection. By means of base-assisted enhancement of this process
W. Pfleiderer et al.
Tetrahedron Letters, 53, 4247-4247 (1997)