重要文件
07066
Sigma-Aldrich
Polyethylene glycol solution
10% PEG 600 in 0.1 M TRIS-HCl pH 8.0
同義詞:
PEG Grid Screening Solution 18/Kit-No 36436
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352302
NACRES:
NA.25
暫時無法取得訂價和供貨情況
產品名稱
0.1 M TRIS-HCl pH 8.0 – 10% PEG 600 solution,
形狀
liquid
pH值
8.0±0.2 ( in neat)
密度
1.02 g/mL at 20 °C
儲存溫度
2-8°C
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)