Merck
全部照片(3)
重要文件
D65100
Sigma-Aldrich
二氯甲烷
contains 40-150 ppm amylene as stabilizer, ACS reagent, ≥99.5%
同義詞:
二氯甲烷, 亚甲基氯
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
CH2Cl2
CAS號碼:
分子量::
84.93
Beilstein:
1730800
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.04
等級:
ACS reagent
化驗:
≥99.5%
bp:
39.8-40 °C (lit.)
蒸汽壓力:
24.45 psi ( 55 °C)
6.83 psi ( 20 °C)
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
ACS reagent
品質等級
100
200
agency
suitable for EPA 1613
蒸汽密度
2.9 (vs air)
蒸汽壓力
24.45 psi ( 55 °C)
6.83 psi ( 20 °C)
化驗
≥99.5%
形狀
liquid
自燃溫度
1223 °F
包含
40-150 ppm amylene as stabilizer
expl. lim.
22 %
雜質
Free halogens, passes test
≤0.0003 meq/g Titr. acid
≤0.02% water
蒸發殘留物
≤0.002%
顏色
APHA: ≤10
clear
折射率
n20/D 1.424 (lit.)
bp
39.8-40 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
密度
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
ClCCl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
InChI 密鑰
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
二氯甲烷(DCM)是一种氯化有机溶剂,在工业和有机合成中广泛应用。它沸点低,密度高,与水不混溶。DCM易于随时间降解,添加异戊烯作为稳定剂可进行抑制。
應用
二氯甲烷
  • 有机合成
a) Dakin, Dess-Martin and Ley Oxidation(氧化)
b) 烯炔复分解, 广泛使用二代格拉布斯钌配合物催化剂
c) Jacobsen-Katsuki环氧化
d) 固定化Boc-NH2-聚乙二醇-血浆层的Boc脱保护
e) 与膦或胺反应形成相应的烷基化产物
  • 胶粘剂和油漆制剂
  • 萃取浓度分析
  • 快速柱色谱
  • 电子行业印刷电路板
  • 三醋酸纤维素生产
特點和優勢
ACS溶剂品质满足或超过美国化学学会(ACS)的高标准,每种化合物都具有特定的检验规格。根据美国化学学会标准,ACS试剂级代表物质纯度足够用于大多数化学分析或反应。
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
does not flash
閃點(°C)
does not flash
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Instrument and technique for the in vitro screening of platelet activation from whole blood samples.
Martin Y, et al.
The Review of Scientific Instruments, 78(5), 054302-054302 (2007)
Vitamin B12-mediated hydrodechlorination of dichloromethane by bimetallic Cu/Al particles.
Huang CC, et al.
Chemical Engineering Journal, 273, 413-420 (2015)
Dichloromethane photodegradation using titanium catalysts.
Tanguay JF, et al.
Tanguay JF, et al.
J. Catal., 117(2), 335-347 (1989)
Dichloromethane Detection Based on Near-Infrared Absorptive Sensing.
Han JH and Yoon SM
IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics, 18(5), 1547-1552 (2012)
Biodegradation of dichloromethane in an estuarine environment.
Krausova VI, et al.
Hydrobiologia, 559(1), 77-83 (2006)
相關內容
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.