重要文件
909017
Sigma-Aldrich
硫氰酸钠
free-flowing, Redi-Dri, ACS reagent, ≥98.0%
同義詞:
Sodium sulfocyanate, 异硫氰酸钠, 硫代氰酸钠, 硫氰化钠
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
NaSCN
CAS號碼:
分子量::
81.07
Beilstein:
3594965
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
NACRES:
NA.21
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
ACS reagent
產品線
Redi-Dri
化驗
≥98.0%
形狀
powder
mp
287 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
[Na]SC#N
InChI
1S/CHNS.Na/c2-1-3;/h3H;/q;+1/p-1
InChI 密鑰
VGTPCRGMBIAPIM-UHFFFAOYSA-M
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
Redi-Dri is an innovative packaging product line that helps eliminate clumping material by adding extra packaging process steps without any chemical additives, anti-clumping agents, or hydrophobic compounds. Redi-Dri offers a more convenient and safer way to handle the products.
法律資訊
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
安全危害
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
文章
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.