等級
HPLC grade
品質等級
形狀
liquid
環保替代產品特色
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
技術
HPLC: suitable
雜質
≤0.01% (water)
密度
0.868 g/mL at 25 °C
形式
mixture
環保替代類別
, Aligned
InChI 密鑰
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
應用
A convenient guide to help select replacement solvents for dichloromethane in chromatography
特點和優勢
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
23.0 °F
閃點(°C)
-5 °C
客戶也查看了
相關內容
Why should you have to choose between solvents that are ecological and those that are reliable? Enjoy both at once with our biorenewable and greener solutions. Cyrene™ solvent is a new dipolar aprotic alternative to common REACH restricted solvents, such as N methyl-2-pyrrolidone (NMP) and Dimethylformamide (DMF).
為什麼要在生態溶劑和可靠溶劑之間做出選擇?使用我們的生物可再生綠色解決方案,即可同時享受兩者。Cyrene™ 溶劑是一種全新的雙極性非凍態溶劑,可取代一般受 REACH 限制的溶劑,例如 N 甲基-2-吡咯烷酮 (NMP) 和二甲基甲酰胺 (DMF)。