Merck
全部照片(3)
重要文件
515809
Sigma-Aldrich
硫化铵 溶液
40-48 wt. % in H2O
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(NH4)2S
CAS號碼:
分子量::
68.14
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
eCl@ss:
38030205
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.21
形狀:
liquid
形狀
liquid
品質等級
濃度
40-48 wt. % in H2O
40.0-48.0% (titration by Na2S2O3)
折射率
n20/D 1.467
bp
40 °C
密度
1 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
N.N.S
InChI
1S/2H3N.H2S/h2*1H3;1H2
InChI 密鑰
UXXGWUQNRMPNKH-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
硫化铵溶液(硫化铵水溶液)是 40-48wt.% 的水溶液。硫化铵是一种有硫磺臭味的无机盐,在食品工业中常用作调味剂。用 x 射线光电子能谱 (XPS) 和反射高能电子衍射 (RHEED) 研究了硫化铵处理对 (100) GaAs(砷化镓)表面的影响。它作为硫化氢的替代物,通过硫解作用将活性酰胺转化为硫代酰胺的可能性已被研究。硫化铵与 3-羟基-2-丁酮在一定温度范围内反应生成不同的风味化合物。
應用
硫化铵溶液可通过表面钝化技术提高 Ⅱ 型 InAs/GaSb 超晶格光电二极管的性能。
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
68.0 °F - closed cup
閃點(°C)
20 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Ammonium sulfide passivation of Type-II InAs/GaSb superlattice photodiodes.
Gin A, et al.
Applied Physics Letters, 84(12), 2037-2039 (2004)
Carpenter MS, et al.
J. Vac. Sci. Technol. B, 7(4), 845-850 (1989)
Mild method for the conversion of amides to thioamides.
Charette AB and Grenon M.
The Journal of Organic Chemistry, 68(14), 5792-5794 (2003)
Burdock GA.
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 142-142 (1997)
J M Zdolsek et al.
Free radical biology & medicine, 15(1), 1-11 (1993-07-01)
The objective of this study was to develop a sensitive cytochemical method for the visualization of iron, both at light microscopical (LM) and at electron microscopical (EM) levels, in glutaraldehyde-fixed cultured cells with reasonable morphological preservation. The method is based