product name
甲醇, suitable for HPLC, gradient grade, ≥99.9%
等級
gradient grade
品質等級
蒸汽密度
1.11 (vs air)
蒸汽壓力
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
化驗
≥99.9%
形狀
liquid
自燃溫度
725 °F
expl. lim.
36 %
技術
HPLC: suitable
immunofluorescence: suitable
雜質
KMnO4 red. matter (as O), in accordance
≤0.0005% free alkali (as NH3)
≤0.0005% non-volatile matter
≤0.001% acetaldehyde
≤0.001% acetone (GC)
≤0.001% formaldehyde
≤0.02% water (Karl Fischer)
≤1 ppb fluorescence (quinine) at 254 nm
≤1 ppb fluorescence (quinine) at 365nm
蒸發殘留物
<0.0003%
顏色
APHA: ≤10
折射率
n20/D 1.329 (lit.)
bp
64.7 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
密度
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
HPLC - 梯度
≤2 mAU at 230 nm
≤5 mAU at 254 nm
吸收
in accordance
紫外吸收
λ: 210 nm Amax: 0.50
λ: 220 nm Amax: 0.30
λ: 230 nm Amax: 0.15
λ: 235 nm Amax: 0.10
λ: 240 nm Amax: 0.05
λ: 260 nm Amax: 0.01
λ: 400 nm Amax: 0.01
應用
food and beverages
格式
neat
SMILES 字串
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
InChI 密鑰
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
應用
甲醇可用于以下研究:
- 骨髓单核细胞的集落形成单位-成纤维细胞测定。
- 作为制备 曲霉菌 菌丝提取物的溶剂,用于通过反相高效液相色谱法测定胶霉毒素。
- 免疫荧光研究。
- 作为通过离子对反相高效液相色谱法分离分离核苷酸及其分解产物的洗脱液组分。
包裝
準備報告
其他說明
- 货号34885-4X2.5L-R的产品即将停产。请订购34885-2.5L-R单瓶装,因为其具体参数与上述产品本质相同。
法律資訊
相關產品
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
標靶器官
Eyes,Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
49.5 °F - closed cup
閃點(°C)
9.7 °C - closed cup