Merck
全部照片(3)
文件
221872
Sigma-Aldrich
氟化钾 二水合物
reagent grade, 98%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
KF · 2H2O
CAS號碼:
分子量::
94.13
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.55
等級
reagent grade
化驗
98%
形狀
crystals or chunks
mp
41 °C (lit.)
SMILES 字串
[F-].[K+].[H]O[H].[H]O[H]
InChI
1S/FH.K.2H2O/h1H;;2*1H2/q;+1;;/p-1
InChI 密鑰
MZFXHSQFQLKKFD-UHFFFAOYSA-M
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
氟化钾二水合物可用于以下过程:
  • 当与四丁基氯化铵组合使用时,作为活性氟离子的来源。
  • 通过与四丁基硫酸氢铵反应原位生成四丁基氟化铵,催化羧酸与卤代烷的酯化和氮丙啶的开环。
  • 与氯三甲基硅烷结合用于O-叔丁基二甲基甲硅烷基醚的去甲硅烷基化。
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Chromatographia, 28, 179-179 (1989)
Convenient source of 'naked'fluoride: tetra-n-butylammonium chloride and potassium fluoride dihydrate.
Carpino LA and Sau AC.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 11, 514-515 (1979)
Esterification of carboxylic acids catalyzed by in situ generated tetraalkylammonium fluorides
Ooi T, et al.
Tetrahedron Letters, 42(52), 9245-9248 (2001)
A Mild and Efficient Desilylation of O-tert-Butyldimethylsilyl Ethers Mediated by Chlorotrimethylsilane and Potassium Fluoride Dihydrate in Acetonitrile
Peng Y & Li WDZ
Synlett, 2006(08), 1165-1168 (2006)
Hydrogen Bonding in Potassium Fluoride Dihydrate: A Crystallographic, Spectroscopic, and Theoretical Study.
Preisinger A, et al.
Inorganic Chemistry, 33(21), 4774-4780 (1994)