文件
449148
Sigma-Aldrich
氟化钾
anhydrous, powder, ≥99.9% trace metals basis
同義詞:
氟化钾, 氟化钾(KF)
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
KF
CAS號碼:
分子量::
58.10
Beilstein:
3902818
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
等級
anhydrous
品質等級
化驗
≥99.9% trace metals basis
形狀
powder
雜質
≤1000.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
858 °C (lit.)
SMILES 字串
[F-].[K+]
InChI
1S/FH.K/h1H;/q;+1/p-1
InChI 密鑰
NROKBHXJSPEDAR-UHFFFAOYSA-M
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
氟化钾是一种白色结晶固体,极易溶于水。它是一种强碱,广泛应用于催化、聚合物合成和半导体器件领域。 KF的熔点相对较高。 能很好地溶于氢氟酸。 但是不溶于醇。
應用
氟化钾可用于:
  • 制造CIGS薄膜太阳能电池。经KF后沉积处理后,效率提高21.7%。这是因为K—In—Se包覆CIGSe,形成双层结构,在CIGS表面形成含K层,导致表面反应性增加。
  • 制备用于超级电容器电极的2D碳化钒MXene。
  • 电化学氧化偶联法合成磺酰氟。
  • 作为锂离子电池的电解液添加剂。
  • 作为环硫醚开环氟化的催化剂。
  • 合成固体碱催化剂KF/Ca−Mg−Al水滑石,用于酯交换反应法生产生物柴油。
用于研究两性聚合物凝胶的离子特异性溶胀和去溶胀的多功能氟离子源。贵金属在氟化氢中的室温氧化, 以及碱金属卤化物聚合物中离子的电子极化率的测量。
象形圖
Skull and crossbonesCorrosion
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
An aryne triggered ring-opening fluorination of cyclic thioethers with potassium fluoride
Rong Fan, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 54, 7081-7084 (2018)
Indian Journal of Physics, 70B, 311-311 (1996)
Macromolecules, 29, 8391-8391 (1996)
Biodiesel Synthesis Catalyzed by the KF/Ca?Mg?Al Hydrotalcite Base Catalyst
Lijing Gao, et al
Energy and Fuels, 24, 646-651 (2010)
Eur. J. Solid State Inorg. Chem., 33, 809-809 (1996)