Merck
全部照片(5)
重要文件
221163
Sigma-Aldrich
氧化银
ReagentPlus®, 99%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
Ag2O
CAS號碼:
分子量::
231.74
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352303
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.21
化驗:
99%
形狀:
powder or chunks
品質等級
產品線
ReagentPlus®
化驗
99%
形狀
powder or chunks
反應適用性
reagent type: catalyst
core: silver
SMILES 字串
[Ag]O[Ag]
InChI
1S/2Ag.O
InChI 密鑰
KHJDQHIZCZTCAE-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
應用
在对称二醇与烷基卤化物的单保护作用下,以良好至极好的产率进行介导。
氧化银(I)可用于调解以下过程:
  • 卤代烃存在下对称碳化物的选择性单烷基化。
  • 钯催化芳基和烯基硅醇与有机卤化物的交叉偶联。
  • 钯催化的芳基和烯基卤化物分别与末端炔烃反应形成芳基化炔烃或烯基化炔烃。
法律資訊
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
未找到適合的產品?  
試用我們的產品選擇工具.
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 1
儲存類別代碼
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Highly selective silver (I) oxide mediated monoprotection of symmetrical diols
Bouzide A and Sauve G.
Tetrahedron Letters, 38(34), 5945-5948 (1997)
A New Transformation of Silanols. Palladium-Catalyzed Cross-Coupling with Organic Halides in the Presence of Silver (I) Oxide
Hirabayashi K, et al.
Organic Letters, 1(2), 299-302 (1999)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 90-90 (1994)
Non-Sonogashira-type palladium-catalyzed coupling reactions of terminal alkynes assisted by silver (I) oxide or tetrabutylammonium fluoride.
Mori A, et al.
Organic Letters, 2(19), 2935-2937 (2000)
Abderrahim Bouzide et al.
Organic letters, 4(14), 2329-2332 (2002-07-06)
[reaction: see text] The reaction of symmetrical diols and oligo(ethylene glycol)s with a stoichiometric amount of p-toluenesulfonyl chloride in the presence of silver(I) oxide and a catalytic amount of potassium iodide led selectively to the monotosylate derivatives in high yields.