文件
227900
Sigma-Aldrich
氯酸银
99% trace metals basis
同義詞:
Argentous chlorate
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
AgClO3
CAS號碼:
分子量::
191.32
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
99% trace metals basis
形狀
solid
雜質
≤1000.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
230 °C (lit.)
密度
4.43 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[Ag+].[O-]Cl(=O)=O
InChI
1S/Ag.ClHO3/c;2-1(3)4/h;(H,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI 密鑰
SDLBJIZEEMKQKY-UHFFFAOYSA-M
象形圖
Flame over circleExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
5.1B - Oxidizing hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges