API 家族
methotrexate
製造商/商標名
EDQM
應用
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CN(Cc1cnc2nc(N)nc(N)c2n1)c3ccc(cc3)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C20H22N8O5/c1-28(9-11-8-23-17-15(24-11)16(21)26-20(22)27-17)12-4-2-10(3-5-12)18(31)25-13(19(32)33)6-7-14(29)30/h2-5,8,13H,6-7,9H2,1H3,(H,25,31)(H,29,30)(H,32,33)(H4,21,22,23,26,27)/t13-/m0/s1
InChI 密鑰
FBOZXECLQNJBKD-ZDUSSCGKSA-N
基因資訊
human ... DHFR(1719)
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
應用
包裝
其他說明
相關產品
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Muta. 2 - Repr. 1B - STOT RE 1
標靶器官
Liver,Bone marrow
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3