重要文件
W421350
Sigma-Aldrich
金合欢醇乙酸酯
≥95%, stabilized, FG
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C17H28O2
CAS號碼:
分子量::
264.40
FEMA號碼:
4213
Beilstein:
1784823
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
Flavis號碼:
09.818
NACRES:
NA.21
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
FG
Halal
Kosher
品質等級
agency
follows IFRA guidelines
法律遵循
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
化驗
≥95%
包含
synthetic α-tocopherol as stabilizer
密度
0.91 g/mL at 20 °C (lit.)
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
香料過敏原
no known allergens
感官的
green; floral; rose
SMILES 字串
CC(=O)OC\C=C(/C)CC\C=C(/C)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C17H28O2/c1-14(2)8-6-9-15(3)10-7-11-16(4)12-13-19-17(5)18/h8,10,12H,6-7,9,11,13H2,1-5H3/b15-10+,16-12+
InChI 密鑰
ZGIGZINMAOQWLX-NCZFFCEISA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
其他說明
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)