重要文件
W417170
Sigma-Aldrich
Methyl N-formylanthranilate
≥98%, FG
同義詞:
Methyl 2-formamidobenzoate
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C9H9NO3
CAS號碼:
分子量::
179.17
FEMA號碼:
4171
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
Flavis號碼:
09.650
NACRES:
NA.21
agency:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
FG
Fragrance grade
品質等級
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法律遵循
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
化驗
≥98%
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
香料過敏原
no known allergens
感官的
grape; fruity
SMILES 字串
N(c1c(cccc1)C(=O)OC)C=O
InChI
1S/C9H9NO3/c1-13-9(12)7-4-2-3-5-8(7)10-6-11/h2-6H,1H3,(H,10,11)
InChI 密鑰
HRNPZFOYXWWMFL-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)