certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to BP BP202
traceable to USP 1336001
API 家族
idoxuridine
CofA
current certificate can be downloaded
包裝
pkg of 500 mg
mp
194 °C (lit.)
應用
pharmaceutical
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N2C=C(I)C(=O)NC2=O
InChI
1S/C9H11IN2O5/c10-4-2-12(9(16)11-8(4)15)7-1-5(14)6(3-13)17-7/h2,5-7,13-14H,1,3H2,(H,11,15,16)/t5-,6+,7+/m0/s1
InChI 密鑰
XQFRJNBWHJMXHO-RRKCRQDMSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
應用
分析報告
其他說明
訊號詞
Warning
危險分類
Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
分析證明 (COA)