重要文件
PHR1617
Supelco
格列美脲
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
同義詞:
格列美脲, 反式- 3-乙基-2,5-二氢-4-甲基-N- [N- [4-[[[[((4-甲基环己基)氨基]羰基]氨基]磺酰基]苯基]乙基]- 2-氧代-1H-吡咯-1-羧酰胺, HOE-490
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C24H34N4O5S
CAS號碼:
分子量::
490.62
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to BP 1144
traceable to Ph. Eur. Y0000515
traceable to USP 1292303
API 家族
glimepiride
CofA
current certificate can be downloaded
包裝
pkg of 1 g
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[S](=O)(=O)(NC(=O)NC3CCC(CC3)C)c1ccc(cc1)CCNC(=O)N2CC(=C(C2=O)CC)C
InChI
1S/C24H34N4O5S/c1-4-21-17(3)15-28(22(21)29)24(31)25-14-13-18-7-11-20(12-8-18)34(32,33)27-23(30)26-19-9-5-16(2)6-10-19/h7-8,11-12,16,19H,4-6,9-10,13-15H2,1-3H3,(H,25,31)(H2,26,27,30)
InChI 密鑰
WIGIZIANZCJQQY-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
格列美脲是一种抗糖尿病药,属于磺酰脲类。它通常用于治疗2型糖尿病。[1]
用于质量控制的药品二级标准品,为制药实验室和制造商提供了一种方便且经济的替代方案,可用于内部工作标准品的制备。
應用
格列美脲可用作药物参考标准品,用于通过高效液相色谱法测定散装药物和药物制剂中的分析物。[2][3][4]
这些二级标准品是合格的有证标准物质。它们适用用于于多种分析应用,包括但不限于药物释放检测、用于定性和定量分析的药物方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准要求。
分析報告
这些二级标准品可溯源到USP、EP和BP一级标准品。
其他說明
该认证参考物质(CRM)根据ISO 17034ISO/IEC 17025进行生产和认证。有关此CRM使用的所有信息均可在分析证书上找到。
腳註
欲查看此物质的分析证书样本,请在下面的对话框中输入LRAb7813。这只是一个示例证书,可能与您收到的批次不符。
象形圖
Health hazard
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Repr. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
如果您需要協助,請聯絡 客戶支援
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Reversed phase HPLC method for determination of glimepiride in tablet dosage form
Wanjari DB and Gaikwad NJ
Indian Journal of Pharmaceutical Sciences, 67(2), 253-253 (2005)
Glimepiride
USP42/NF37: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia/National Formulary, 42(6)(6), 2062-2062 (2018)
Simultaneous estimation of metformin hydrochloride, pioglitazone hydrochloride, and glimepiride by RP-HPLC in tablet formulation.
Jain D, et al.
Journal of Chromatographic Science, 46(6), 501-504 (2008)
R K Campbell
The Annals of pharmacotherapy, 32(10), 1044-1052 (1998-10-30)
To review the clinical pharmacology data regarding the sulfonylurea glimepiride, and to summarize the clinical trials of glimepiride efficacy and safety alone and in combination with insulin for the treatment of type 2 diabetes mellitus. A MEDLINE database search (English