certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to USP 1396342
API 家族
metformin
CofA
current certificate can be downloaded
包裝
pkg of 50 mg
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
儲存溫度
2-8°C
InChI
1S/C5H10N6/c1-11(2)5-9-3(6)8-4(7)10-5/h1-2H3,(H4,6,7,8,9,10)
InChI 密鑰
IEFWDQQGFDLKFK-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
该认证标准物质(CRM)根据ISO 17034和ISO/IEC 17025生产和认证。关于该CRM使用的所有信息见于分析证书。
用于质量控制的药物二级标准品,为制药实验室和制造商制备内部工作标准品提供了一种方便、高性价比的替代方案。
它是应用广泛的抗糖尿病药物二甲双胍的杂质,二甲双胍属于双胍化合物类。
用于质量控制的药物二级标准品,为制药实验室和制造商制备内部工作标准品提供了一种方便、高性价比的替代方案。
它是应用广泛的抗糖尿病药物二甲双胍的杂质,二甲双胍属于双胍化合物类。
應用
该药物二级标准品也可用于以下应用:
- 通过高效液相色谱和串联质谱方法(HPLC-MS/MS)同时测定片剂中的维达列汀、二甲双胍和二甲双胍相关化合物(A、B和C)
- 开发一种可同时定量测定瑞舒伐他汀和二甲双胍复方片剂中杂质的亲水相互作用液相色谱(HILIC-DAD)和二极管阵列检测方法
- 通过正相高效液相色谱分析大块样品中的二甲双胍及其相关杂质
分析報告
这些二级标准品可追溯至USP、EP和BP一级标准品。
腳註
要查看该材料的分析证书示例,请在下面的栏位中输入 LRAC2896 。这只是一个示例证书,可能不是您收到的批次。
推薦產品
在我们的NMR在线平台ChemisTwin®上可以找到本品对应的数字化标准物质。您可使用ChemisTwin®上的数字等效品鉴定您的样品并进行定量分析(使用数字化外标)。可查看该物质的NMR谱图,只需点击几次鼠标,就能进行在线样品比对。欢迎点击了解更多,开启免费试用之旅。
相關產品
產品號碼
描述
訂價
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
客戶也查看了
HPLC-MS/MS method for simultaneous quantification of vildagliptin, metformin, and metformin-related compounds in tablets
International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, 6, 203-207 (2014)
A new rapid and economic liquid chromatographic method for simultaneous determination of meglitinides with metformin: application in the presence of metformin and repaglinide impurities and related compounds
Journal of the Iranian Chemical Society, 15, 61-74 (2018)
Development of normal phase high-performance liquid chromatographic method for determination of metformin and its related impurities in bulk material
The pharma innovation journal, 6, 157-157 (2017)