重要文件
PHR1213
Supelco
苯甲酸苄酯
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
同義詞:
苯甲酸苯甲酯
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C6H5COOCH2C6H5
CAS號碼:
分子量::
212.24
Beilstein:
2049280
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to USP 1062008
蒸汽壓力
1 mmHg ( 125 °C)
API 家族
benzyl benzoate
CofA
current certificate can be downloaded
自燃溫度
896 °F
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
折射率
n20/D 1.568 (lit.)
bp
323-324 °C (lit.)
mp
17-20 °C (lit.)
密度
1.118 g/mL at 20 °C (lit.)
應用
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
O=C(OCc1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H12O2/c15-14(13-9-5-2-6-10-13)16-11-12-7-3-1-4-8-12/h1-10H,11H2
InChI 密鑰
SESFRYSPDFLNCH-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
用于质量控制的制药二级标准品,为制药实验室和制造商制备内部工作标准品提供了一种方便、高性价比的替代方案。
苯甲酸苄酯是杀螨药,对属于表皮螨属( Dermatophagoides)的疥螨有效。 [1]
應用
苯甲酸苄酯可作为药物参考标准品,通过高效液相色谱技术测定药物制剂中的分析物。[2]
这些二级标准品是经过检验的认证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他标定应用。
分析報告
这些二级标准品可追溯至USP、EP(PhEur)和BP一级标准品。
其他說明
该认证参考物质 (CRM) 根据ISO 17034ISO/IEC 17025进行生产和认证。所有关于此 CRM 的信息均记录在分析证书上。
腳註
要查看该材料的分析证书示例,请在下面的栏位中输入 LRAC1688。这只是一个示例证书,可能不是您收到的批次。
推薦產品
在我们的NMR在线平台ChemisTwin®上可以找到本品对应的数字化标准物质。您可使用ChemisTwin®上的数字等效品鉴定您的样品并进行定量分析(使用数字化外标)。可查看该物质的NMR谱图,只需点击几次鼠标,就能进行在线样品比对。欢迎点击了解更多,开启免费试用之旅。
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
298.4 °F - closed cup
閃點(°C)
148 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
如果您需要協助,請聯絡 客戶支援
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Separation and simultaneous high-performance liquid chromatographic determination of benzocaine and benzyl benzoate in a pharmaceutical preparation.
Gigante B, et al.
Journal of Chromatography A, 549(2), 217-220 (1991)
Benzyl benzoate moist powder: investigation of acarical activity in cultures and reduction of dust mite allergens in carpets.
Hayden ML, et al.
The Journal of Allergy and Clinical Immunology, 89(2), 536-545 (1992)
Ben Spitzer-Rimon et al.
The Plant cell, 22(6), 1961-1976 (2010-06-15)
Floral scent, which is determined by a complex mixture of low molecular weight volatile molecules, plays a major role in the plant's life cycle. Phenylpropanoid volatiles are the main determinants of floral scent in petunia (Petunia hybrida). A screen using
Jing-Liang Li et al.
The journal of physical chemistry. B, 113(15), 5011-5015 (2009-03-25)
The formation of most organogels requires the compatibility of both the gelator and solvent. It is very desirable if the rheological properties of a gel can be manipulated to achieve the desired performance. In this paper, a novel organogel was
Glen H MacDonald et al.
Hearing research, 243(1-2), 1-10 (2008-06-25)
The complex anatomy of the mammalian cochlea is most readily understood by representation in three-dimensions. However, the cochlea is often sectioned to minimize the effects of its anatomic complexity and optical properties on image acquisition by light microscopy. We have