重要文件
PHL89821
鸭嘴花碱 盐酸盐
phyproof® Reference Substance
同義詞:
Linarine hydrochloride, Peganine hydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C11H12N2O · HCl
CAS號碼:
分子量::
224.69
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
primary reference standard
產品線
phyproof® Reference Substance
化驗
≥95.0% (HPLC)
製造商/商標名
PhytoLab
應用
food and beverages
形式
neat
InChI
1S/C11H12N2O.ClH/c14-10-5-6-13-7-8-3-1-2-4-9(8)12-11(10)13;/h1-4,10,14H,5-7H2;1H/t10-;/m0./s1
InChI 密鑰
CSDQSAHJCAKJPT-PPHPATTJSA-N
一般說明
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法律資訊
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)