重要文件
PHL89620
1,8-二羟基蒽醌
phyproof® Reference Substance
同義詞:
丹蒽醌, 二羟蒽醌
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C14H8O4
CAS號碼:
分子量::
240.21
Beilstein:
2054727
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
primary reference standard
產品線
phyproof® Reference Substance
化驗
≥90.0% (HPLC)
製造商/商標名
PhytoLab
mp
191-193 °C (lit.)
應用
food and beverages
形式
neat
SMILES 字串
Oc1cccc2C(=O)c3cccc(O)c3C(=O)c12
InChI
1S/C14H8O4/c15-9-5-1-3-7-11(9)14(18)12-8(13(7)17)4-2-6-10(12)16/h1-6,15-16H
InChI 密鑰
QBPFLULOKWLNNW-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
human ... RXRA(6256)
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法律資訊
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
No data available
閃點(°C)
No data available
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
P Rochowski et al.
International journal of pharmaceutics, 580, 119233-119233 (2020-03-21)
The paper demonstrates the potential of photoacoustics for the identification of the mechanisms underlying drug transport through tissue-mimicking systems. Photoacoustic experiments were performed for a model transdermal delivery system, consisting of drug dithranol (in pharmaceutical form) and dodecanol-collodion (DDC) membrane.