重要文件
PHL80346
Anemonin
phyproof® Reference Substance
同義詞:
(5R,6R)-rel-1,7-Dioxadispiro[4.0.4.2]dodeca-3,9-diene-2,8-dione, Pulsatilla camphor
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C10H8O4
CAS號碼:
分子量::
192.17
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
primary reference standard
產品線
phyproof® Reference Substance
製造商/商標名
PhytoLab
應用
food and beverages
形式
neat
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
O1C2(C3(OC(=O)C=C3)CC2)C=CC1=O
InChI
1S/C10H8O4/c11-7-1-3-9(13-7)5-6-10(9)4-2-8(12)14-10/h1-4H,5-6H2
InChI 密鑰
JLUQTCXCAFSSLD-UHFFFAOYSA-N
一般說明
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法律資訊
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)