product name
3-(2-吡啶基)-5,6-二(2-呋喃基)-1,2,4-三嗪-5′,5′′-二磺酸 二钠盐, Suitable for determination of Fe
品質等級
形狀
powder or crystals
成份
Water: ≤ 13.0%
Carbon (Theory), anhydrous: 38.87%
Nitrogen (Theory), anhydrous: 11.33%
顏色
white to dark yellow
溶解度
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy
正離子痕跡
C: 38.87% ((Theory), anhydrous)
N: 11.33% ((Theory), anhydrous)
適合性
suitable for determination of iron
應用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccc(o1)-c2nnc(nc2-c3ccc(o3)S([O-])(=O)=O)-c4ccccn4
InChI
1S/C16H10N4O8S2.2Na/c21-29(22,23)12-6-4-10(27-12)14-15(11-5-7-13(28-11)30(24,25)26)19-20-16(18-14)9-3-1-2-8-17-9;;/h1-8H,(H,21,22,23)(H,24,25,26);;/q;2*+1/p-2
InChI 密鑰
IVLSEFOVPQFJBB-UHFFFAOYSA-L
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
應用
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3