API 家族
purpureaglycoside
製造商/商標名
EDQM
應用
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O1CC(=CC1=O)[C@@H]2[C@@]3(C([C@H]4[C@@H]([C@@]5([C@@H](C[C@H](CC5)O[C@H]6O[C@@H]([C@H]([C@H](C6)O[C@H]8O[C@@H]([C@H]([C@H](C8)O[C@@H]9O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]9O)O)O)CO)O)C)O[C@H]7O[C@@H]([C@H]([C@H](C7)O)O)C)C)CC4)C)CC3)(C[C@@H]2O)O)C
InChI
1S/C47H74O19/c1-20-38(52)28(49)14-34(59-20)66-43-22(3)61-35(16-31(43)63-36-15-30(39(53)21(2)60-36)64-44-42(56)41(55)40(54)32(18-48)65-44)62-25-8-10-45(4)24(13-25)6-7-27-26(45)9-11-46(5)37(23-12-33(51)58-19-23)29(50)17-47(27,46)57/h12,20-22,24-32,34-44,48-50,52-57H,6-11,13-19H2,1-5H3/t20-,21-,22-,24-,25+,26+,27-,28+,29+,30+,31+,32-,34-,35-,36-,37+,38-,39-,40-,41+,42-,43-,44-,45+,46-,47?/m1/s1
InChI 密鑰
XBTFSPYPZZJUIG-LAFKWZLNSA-N
一般說明
應用
包裝
其他說明
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - STOT RE 2
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3