API 家族
purpureaglycoside
製造商/商標名
EDQM
應用
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O1CC(=CC1=O)[C@@H]2[C@@]3(C([C@H]4[C@@H]([C@@]5([C@@H](C[C@H](CC5)O[C@H]6O[C@@H]([C@H]([C@H](C6)O[C@H]8O[C@@H]([C@H]([C@H](C8)O[C@@H]9O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]9O)O)O)CO)O)C)O[C@H]7O[C@@H]([C@H]([C@H](C7)O)O)C)C)CC4)C)CC3)(CC2)O)C
InChI
1S/C47H74O18/c1-21-38(51)30(49)16-35(58-21)65-43-23(3)60-36(18-32(43)62-37-17-31(39(52)22(2)59-37)63-44-42(55)41(54)40(53)33(19-48)64-44)61-26-8-11-45(4)25(15-26)6-7-29-28(45)9-12-46(5)27(10-13-47(29,46)56)24-14-34(50)57-20-24/h14,21-23,25-33,35-44,48-49,51-56H,6-13,15-20H2,1-5H3/t21-,22-,23-,25-,26+,27-,28+,29-,30+,31+,32+,33-,35-,36-,37-,38-,39-,40-,41+,42-,43-,44-,45+,46-,47?/m1/s1
InChI 密鑰
WJOCFXCSQDOQQR-MIKBVDKDSA-N
一般說明
應用
包裝
其他說明
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - STOT RE 2
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3