API 家族
pseudoephedrine
製造商/商標名
EDQM
mp
185-188 °C (lit.)
應用
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
SMILES 字串
Cl.CN[C@@H](C)[C@@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H15NO.ClH/c1-8(11-2)10(12)9-6-4-3-5-7-9;/h3-8,10-12H,1-2H3;1H/t8-,10+;/m0./s1
InChI 密鑰
BALXUFOVQVENIU-KXNXZCPBSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
應用
生化/生理作用
包裝
其他說明
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
客戶也查看了
文章
Ultra-high performance liquid chromatographic (UHPLC) separation of ephedrine and its three structural analogs based on polar retention effect on graphite (PREG) mechanism using Supel™ Carbon LC column.