重要文件
NIST114Q
波特兰水泥
NIST® SRM® 114q, fineness standard
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
certified reference material
品質等級
包裝
pkg of 20 vials
應用
industrial qc
形式
matrix material
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
该标准参考物质(SRM)旨在用于按照ASTM标准方法对细度检测设备进行校准。一单位的SRM 114q包含20个带塑料盖玻璃小瓶(每瓶用密封铝箔袋包装),其中装有粉状水泥。每瓶大约5 g水泥。更多信息请参阅COA和SDS。
SRM 114Q_cert
SRM 114Q_SDS
法律資訊
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)