重要文件
1.88001
Supelco
容量法单组份滴定剂,滴定度~1mg/mL
同義詞:
Karl Fischer
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41116105
NACRES:
NA.21
產品線
Aquastar®
品質等級
形狀
liquid
儲存期限
36 mo. (from manufacture date)
反應適用性
reaction type: volumetric
濃度
1 mg/mL
技術
Karl-Fischer titration: suitable
titration: suitable
顏色
red-brown
形式
single component solution
運輸包裝
ambient
儲存溫度
15-25°C
應用
1880011045包装在GL45玻璃瓶中
AQUASTAR®
包裝
产品包装编码(SKU-pack size number)尾数是“3”,如xxxxxx1003或xxxxxxx 4003,代表其为SmartChemical产品,通过产品标签上的RFID标记可将数据无缝传输到仪器。详情参见www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals
分析報告
有效期从制造日期起36个月颜色红棕色20°C条件下密度1.065-1.085 g/ cm3效率因子(mg水/mL)1.0分钟形式液体
法律資訊
AQUASTAR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
未找到適合的產品?  
試用我們的產品選擇工具.
相關產品
產品號碼
描述
訂價
象形圖
Exclamation markHealth hazard
訊號詞
Danger
危險分類
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
標靶器官
Thyroid
儲存類別代碼
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
文章
Methods including internal extraction, external extraction, and Karl Fischer oven ensure accurate water content determination by titration.
包括內部萃取、外部萃取和卡爾費雪烘箱等方法,可確保透過滴定法進行準確的水含量測定。
SmartChemicals enable wireless CoA data transfer, reducing human error in titration experiments.