重要文件
IRMM652
64Zn 溶液(确认同位素丰度比)
IRMM®, certified reference material, 0.5 M in nitric acid, enriched
登入查看組織和合約定價
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
certified reference material
agency
IRMM®
同位素純度
 64Zn
製造商/商標名
JRC
濃度
0.5 M in nitric acid
形式
single component solution
質量偏移
depleted
儲存溫度
10-30°C
SMILES 字串
[64Zn]
InChI
1S/Zn/i1-1
InChI 密鑰
HCHKCACWOHOZIP-BJUDXGSMSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
分析報告
For more information please see:
IRMM652
法律資訊
IRMM is a registered trademark of European Commission
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)