重要文件
ERMBF414F
玉米 GMO 标准品 ERM-BF414
ERM®, certified reference material, 4.3% GA21, for the detection of GMO maize (GA21) with PCR
同義詞:
GMO 标准品 ERM-BF414, 玉米 GA21
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
agency
ERM®
品質
for the detection of GMO maize (GA21) with PCR
成份
genetically modified GA21 maize, 4.3%
製造商/商標名
JRC
應用
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
形式
matrix material
儲存溫度
2-8°C
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
分析報告
For more information please see:
ERMBF414F
法律資訊
ERM is a registered trademark of European Commission
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)