API 家族
betamethasone
形狀
solid
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
製造商/商標名
BP
應用
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
形式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[Na+].[Na+].[H][C@@]12CCC3=CC(=O)C=C[C@]3(C)[C@@]1(F)[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]2([H])C[C@H](C)[C@]4(O)C(=O)COP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C22H30FO8P.2Na/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(24)6-7-19(13,2)21(15,23)17(25)10-20(16,3)22(12,27)18(26)11-31-32(28,29)30;;/h6-7,9,12,15-17,25,27H,4-5,8,10-11H2,1-3H3,(H2,28,29,30);;/q;2*+1/p-2/t12-,15-,16-,17-,19-,20-,21-,22-;;/m0../s1
InChI 密鑰
PLCQGRYPOISRTQ-LWCNAHDDSA-L
基因資訊
human ... NR3C1(2908)
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
應用
Also used in monographs such as:
診斷意義
包裝
其他說明
相關產品
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B - STOT RE 2
標靶器官
Liver,Kidney,Endocrine system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3