B1030000
Betamethasone acetate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
同義詞:
Betamethasone 21-acetate, 9α-Fluoro-16β-methyl-11β,17α,21-trihydroxy-1,4-pregnadiene-3,20-dione 21-acetate
About This Item
推薦產品
等級
pharmaceutical primary standard
API 家族
betamethasone
製造商/商標名
EDQM
應用
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
SMILES 字串
C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)COC(C)=O
InChI
1S/C24H31FO6/c1-13-9-18-17-6-5-15-10-16(27)7-8-21(15,3)23(17,25)19(28)11-22(18,4)24(13,30)20(29)12-31-14(2)26/h7-8,10,13,17-19,28,30H,5-6,9,11-12H2,1-4H3/t13-,17-,18-,19-,21-,22-,23-,24-/m0/s1
InChI 密鑰
AKUJBENLRBOFTD-QZIXMDIESA-N
基因資訊
human ... NR3C1(2908)
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
應用
包裝
其他說明
相關產品
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Repr. 1B - STOT RE 2
標靶器官
Liver,Kidney,Endocrine system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3