重要文件
BCR660
乙醇水溶液 (SNIF)
BCR®, certified reference material
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
85151701
NACRES:
NA.24
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
certified reference material
agency
BCR®
同位素純度
 2H
製造商/商標名
JRC
應用
environmental
形式
matrix material
分析報告
For more information please see:
BCR660
法律資訊
BCR is a registered trademark of European Commission
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
55.4 °F - closed cup
閃點(°C)
13 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)