文件
BCR166
乳胶球
BCR®, certified reference material, 4.8 μm particle size
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
agency
BCR®
描述
parameter of the calibration line 4.821 0.019
形狀
particles
製造商/商標名
JRC
粒徑
4.8 μm
應用
general analytical
格式
neat
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
标称值为 4.8μm 的乳胶(含 0.2% 固体)
包裝
样品瓶含有 2mL 乳胶球水性悬浮液。
分析報告
For more information please see:
BCR166
法律資訊
BCR is a registered trademark of European Commission
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact 客戶支援