文件
A5348
Sigma-Aldrich
N-(5-Aminopentyl)biotinamide trifluoroacetate salt
≥98% (TLC), solid
同義詞:
Biotin–cadaverine
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C17H29F3N4O4S
分子量::
442.50
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171500
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.47
品質等級
化驗
≥98% (TLC)
形狀
solid
分子量
442.5
顏色
white to off-white
溶解度
DMSO or DMF: soluble
應用
hematology
histology
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
OC(=O)C(F)(F)F.NCCCCCNC(=O)CCCC[C@@H]1SCC2NC(=O)NC12
InChI
1S/C15H28N4O2S.C2HF3O2/c16-8-4-1-5-9-17-13(20)7-3-2-6-12-14-11(10-22-12)18-15(21)19-14;3-2(4,5)1(6)7/h11-12,14H,1-10,16H2,(H,17,20)(H2,18,19,21);(H,6,7)/t11-,12-,14-;/m0./s1
InChI 密鑰
QWKKJNXOPDNIEU-RGESYUBESA-N
應用
Biotinylation reagent
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
分析證明 (COA)