推薦產品
種類
Type VII-A
品質等級
形狀
powder
技術
electrophoresis: suitable
雜質
≤7% water
灰分
≤0.4%
濁度
≤4 NTU (1.5% gel)
EEO
≤0.12
mp
65 °C±1 °C
轉變溫度
gel point 26 °C ±2 °C (1.5% gel)
凝膠強度
≥250 g/cm2 (1% gel)
負離子痕跡
sulfate (SO42-): ≤0.4%
一般說明
琼脂糖是一种从琼脂或含琼脂的海藻中提取的聚合物。这种纯化线性半乳糖体水状胶质由通过α-(1→3)和β-(1→4)糖苷键连接的交替共聚物D-半乳糖和3,6-酐-L吡喃半乳糖单元组成。琼脂糖基于其可变力学和扩散特性而具有较高的生物相容性。
應用
适用于胶内酶反应和克隆分析并用于电泳后不耐热样品的回收
琼脂糖可用于:
琼脂糖可用于:
- 在组织培养基中将大肠杆菌包裹在水凝胶上
- 在用于设计毒性生物传感器的一次性卡片上捕获费氏弧菌
- 作为琼脂珠制备工艺中的乳化剂分散相
生化/生理作用
琼脂糖作为胶凝剂,可通过电泳法分离核酸,因为它的凝胶在低浓度下比聚丙烯酰胺凝胶拥有更大的孔径。与聚丙烯酰胺不同,凝胶的稠度更固态(但也更低弹性)。它还可用于测定研究抗体抗原沉淀线的免疫电泳(IEP)和Ouchterlony(双扩散)板的交叉反应。琼脂糖用于在组织培养基中为细胞形成凝胶隔板或覆盖层。此外,还用于在色谱分离中形成凝胶基质(珠状和/或交联)。
分析報告
以下是与我们的琼脂糖相关的属性列表:
含硫量 -用作纯度指标,因为硫酸盐是主要的离子基团。
凝胶强度 -必须施加于凝胶上使其断裂的力。
凝胶点 -液体琼脂糖溶液冷却时形成凝胶的温度。 琼脂糖溶液在液体至凝胶转变过程中表现出迟滞现象,即凝胶点与熔融温度不同。
电内渗(EEO) -液体通过凝胶的运动。琼脂糖凝胶中的阴离子基团附着在基体上不能移动,但游离的反阳离子可以向基体的阴极迁移,从而产生EEO。 由于生物聚合物的电泳运动通常是向阳极方向的,由于EEO的内部对流,EEO可以干扰这些分离。
含硫量 -用作纯度指标,因为硫酸盐是主要的离子基团。
凝胶强度 -必须施加于凝胶上使其断裂的力。
凝胶点 -液体琼脂糖溶液冷却时形成凝胶的温度。 琼脂糖溶液在液体至凝胶转变过程中表现出迟滞现象,即凝胶点与熔融温度不同。
电内渗(EEO) -液体通过凝胶的运动。琼脂糖凝胶中的阴离子基团附着在基体上不能移动,但游离的反阳离子可以向基体的阴极迁移,从而产生EEO。 由于生物聚合物的电泳运动通常是向阳极方向的,由于EEO的内部对流,EEO可以干扰这些分离。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
客戶也查看了
Design of a toxicity biosensor based on Aliivibrio fischeri entrapped in a disposable card
Environmental Science and Pollution Research International, 23(5), 4340-4345 (2016)
Analytical and bioanalytical chemistry, 408(30), 8761-8770 (2016-04-05)
Water quality and water management are worldwide issues. The analysis of pollutants and in particular, heavy metals, is generally conducted by sensitive but expensive physicochemical methods. Other alternative methods of analysis, such as microbial biosensors, have been developed for their
Physics in medicine and biology, 64(9), 095023-095023 (2019-03-29)
Histotripsy is a therapeutic ultrasound modality under development to liquefy tissue mechanically via bubble clouds. Image guidance of histotripsy requires both quantification of the bubble cloud activity and accurate delineation of the treatment zone. In this study, magnetic resonance (MR)
Nature communications, 10(1), 2947-2947 (2019-07-05)
To expand the toolbox of imaging in living cells, we have engineered a single-chain variable fragment binding the linear HA epitope with high affinity and specificity in vivo. The resulting probe, called the HA frankenbody, can light up in multiple
Nature communications, 10(1), 2620-2620 (2019-06-15)
Conventional drug screens and treatments often ignore the underlying complexity of brain network dysfunctions, resulting in suboptimal outcomes. Here we ask whether we can correct abnormal functional connectivity of the entire brain by identifying and combining multiple neuromodulators that perturb connectivity