99357
1 of 10
Supelco
71734
钠离子载体III
71747
钠离子载体 X
71745
钠离子载体 IV
30552
莫能菌素甲酯
71739
钠离子载体 VI
02150
双(1-丁基戊基)己二酸酯
60397
钾离子载体 III
60591
四(4-氯苯基)硼酸钾
Sigma-Aldrich
292737
西曲氯铵 溶液
21192
钙离子载体 I
Selectophore™
200
liquid
2-Nitrophenyl octyl ether, 89.5 wt. % (73732)Sodium ionophore II, 10.0 wt. % (71733)Sodium tetraphenylborate, 0.5 wt. % (72018)
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
1 of 3
99978
铵离子载体 I — 混合物 A
73732
2-硝基苯辛醚
84818
癸二酸二(2-乙基己基)酯