重要文件
94971
Supelco
双酚P
analytical standard
同義詞:
4,4′-(1,4-亚苯基二异亚丙基)二苯酚, 双酚 P
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C6H4[C(CH3)2C6H4OH]2
CAS號碼:
分子量::
346.46
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
85151701
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
analytical standard
品質等級
化驗
≥99.0% (HPLC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
193-195 °C (lit.)
應用
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
形式
neat
SMILES 字串
CC(C)(c1ccc(O)cc1)c2ccc(cc2)C(C)(C)c3ccc(O)cc3
InChI
1S/C24H26O2/c1-23(2,19-9-13-21(25)14-10-19)17-5-7-18(8-6-17)24(3,4)20-11-15-22(26)16-12-20/h5-16,25-26H,1-4H3
InChI 密鑰
GIXXQTYGFOHYPT-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
有关合适的仪器技术的更多信息,请参阅产品的分析证书。想要获得更多支持,请联系技术服务部。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Sangwoo Lee et al.
Toxicology in vitro : an international journal published in association with BIBRA, 40, 297-304 (2017-02-09)
As adverse health effects of bisphenol A (BPA) become a growing public health concern, the chemicals substituting BPA have been increasingly used in everyday lives. BPA substitutes have been frequently detected in both environment and biota in increasing levels. However