重要文件
08138
Supelco
双酚BP
analytical standard
同義詞:
1,1-双(4-羟苯基)-1,1-二苯甲烷, 4,4 ′-二羟基四苯甲烷, 4,4′-(二苯基亚甲基)二酚, NSC 30848, 双(4-羟苯基)二苯甲烷
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C25H20O2
CAS號碼:
分子量::
352.43
Beilstein:
2059947
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
85151701
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
analytical standard
品質等級
化驗
≥98.0% (HPLC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
應用
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
形式
neat
SMILES 字串
OC(C=C1)=CC=C1C(C2=CC=C(O)C=C2)(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4
InChI
1S/C25H20O2/c26-23-15-11-21(12-16-23)25(19-7-3-1-4-8-19,20-9-5-2-6-10-20)22-13-17-24(27)18-14-22/h1-18,26-27H
InChI 密鑰
BATCUENAARTUKW-UHFFFAOYSA-N
一般說明
双酚 BP 属于双酚类。[1]
應用
使用高效液相色谱-串联质谱(HPLC-MS/MS)测定血清样品中双酚 BP 时,双酚 BP 可用作参考标准品。[2]
推薦產品
在我们的NMR在线平台ChemisTwin®上可以找到本品对应的数字化标准物质。您可使用ChemisTwin®上的数字等效品鉴定您的样品并进行定量分析(使用数字化外标)。可查看该物质的NMR谱图,只需点击几次鼠标,就能进行在线样品比对。欢迎点击了解更多,开启免费试用之旅。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
A New Generation Material Graphene: Applications in Water Technology (2018)
Determination of trace levels of eleven bisphenol A analogues in human blood serum by high performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry.
Owczarek K, et al.
The Science of the Total Environment, 628, 1362-1368 (2018)
Karolina Czarny et al.
Chemosphere, 263, 128299-128299 (2020-12-11)
In the last decades, the use of bisphenol A has attracted global attention resulting from its actions as an endocrine disrupting compound. In this regard, various bisphenol analogues have been manufactured as a replacement for this compound in consumer products.