重要文件
94454
Supelco
4-(甲基-d3-亚硝氨基)-1-(3-吡啶基)-1-丁醇
analytical standard
同義詞:
4-(甲基-d3-亚硝氨基)-1-(3-吡啶基)-1-丁醇, NNAL-甲基-d3
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C10D3H12N3O2
CAS號碼:
分子量::
212.26
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352104
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
analytical standard
化驗
≥97.0% (HPLC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
solid phase extraction (SPE): suitable
適合性
corresponds for LC-MS
應用
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
形式
neat
質量偏移
M+3
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[2H]C([2H])([2H])N(CCCC(O)c1cccnc1)N=O
InChI
1S/C10H15N3O2/c1-13(12-15)7-3-5-10(14)9-4-2-6-11-8-9/h2,4,6,8,10,14H,3,5,7H2,1H3/i1D3
InChI 密鑰
OGRXKBUCZFFSTL-FIBGUPNXSA-N
一般說明
用于 Supelco MIP SPE 滤筒的标准品。更多信息,请参阅 Supelco 文献 T407075、T706031 和 T706021。
應用
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)