等級
ACS reagent
puriss. p.a.
品質等級
蒸汽密度
1.55 (vs air)
蒸汽壓力
0.08 mmHg ( 20 °C)
30 mmHg ( 129 °C)
化驗
≥99.5% (GC/T)
形狀
liquid
自燃溫度
932 °F
expl. lim.
2.7-19 % (lit.)
技術
hybridization: suitable
雜質
≤0.02% free acid (as HCOOH)
≤0.1% water
折射率
n20/D 1.447 (lit.)
n20/D 1.447
pH值
4-10 (20 °C, 200 g/L)
bp
210 °C (lit.)
mp
2-3 °C (lit.)
轉變溫度
solidification point 2-3 °C
密度
1.134 g/mL at 25 °C (lit.)
正離子痕跡
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Na: ≤20 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
適合性
complies for miscibility
SMILES 字串
NC=O
InChI
1S/CH3NO/c2-1-3/h1H,(H2,2,3)
InChI 密鑰
ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
相關產品
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
標靶器官
Blood
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
305.6 °F
閃點(°C)
152 °C
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter