重要文件
93510
Supelco
(S)-Trolox 甲醚
for chiral derivatization, LiChropur, ≥98.0%
同義詞:
(S)-6-甲氧基-2,5,7,8-四甲基色烷-2-羧酸
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C15H20O4
CAS號碼:
分子量::
264.32
Beilstein:
5481541
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41115710
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
derivatization grade ((chiral))
for chiral derivatization
品質等級
化驗
≥98.0% (sum of enantiomers, HPLC)
≥98.0%
形狀
powder
光學活性
[α]20/D −69±2°, c = 1% in ethanol
光學純度
enantiomeric ratio: ≥99.5:0.5 (HPLC)
品質
LiChropur
技術
HPLC: suitable
mp
143-145 °C
SMILES 字串
COc1c(C)c(C)c2O[C@@](C)(CCc2c1C)C(O)=O
InChI
1S/C15H20O4/c1-8-9(2)13-11(10(3)12(8)18-5)6-7-15(4,19-13)14(16)17/h6-7H2,1-5H3,(H,16,17)/t15-/m0/s1
InChI 密鑰
MNBMVDGIDVXTOF-HNNXBMFYSA-N
一般說明
(S)-Trolox 甲醚是一种手性衍生剂,用于将对映异构体衍生为非对映异构体。
應用
(S)-Trolox 甲醚可用作手性衍生试剂,用于以下用途:        
  • 通过毛细管气相色谱(GC)和超临界流体色谱(SFC)分析手性醇[1]       
  • 使用气相色谱(GC)、超临界流体色谱(SFC)和亚临界流体色谱技术对几种苯二氮卓类药物进行对映体分离[2]
包裝
无底玻璃瓶。内含物装在锥底内插管中。
其他說明
醇类手性衍生剂; 一些难以分离的甲基取代的伯醇,也可以分离[3][4]
推薦產品
探索最适于 HPLCLC-MS 分析的LiChropur试剂
法律資訊
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
如果您需要協助,請聯絡 客戶支援
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Design and development of chiral reagents for the chromatographic ee determination of chiral alcohols
Walther W and Netscher T
Chirality, 8(5), 397-401 (1996)
W. Walther et al.
Chimia, 45, 121-121 (1991)
W. Walther et al.
J. Microcol. Sep., 4, 45-45 (1992)
Direct and indirect approaches to enantiomeric separation of benzodiazepines using micro column techniques
Almquist RS, et al.
Journal of Chromatography A, 679(1), 139-146 (1994)