Merck
全部照片(5)
重要文件
906735
Sigma-Aldrich
过硫酸钾
free-flowing, Redi-Dri, ACS reagent, ≥99.0%
同義詞:
过氧化二硫酸钾
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
K2S2O8
CAS號碼:
分子量::
270.32
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352120
NACRES:
NA.21
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
ACS reagent
蒸汽密度
9.3 (vs air)
產品線
Redi-Dri
化驗
≥99.0%
形狀
powder
pH值
2.5-4.5 (25 °C, 27 g/L)
正離子痕跡
Fe: ≤5 ppm
Mn: ≤2 ppm
heavy metals: ≤0.001%
SMILES 字串
[K+].[K+].[O-]S(=O)(=O)OOS([O-])(=O)=O
InChI
1S/2K.H2O8S2/c;;1-9(2,3)7-8-10(4,5)6/h;;(H,1,2,3)(H,4,5,6)/q2*+1;/p-2
InChI 密鑰
USHAGKDGDHPEEY-UHFFFAOYSA-L
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
應用
Redi-Dri是创新的包装产品线,通过增加额外的包装工序避免材料结块麻烦,无需添加化学添加剂、抗结块剂或疏水性物质。Redi-Dri提供更方便和安全的产品处理方法。
法律資訊
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
5.1B - Oxidizing hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
文章
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.