重要文件
900520
Sigma-Aldrich
2-甲基四氢呋喃
anhydrous, contains 250 ppm BHT as stabilizer, ZerO2®, ≥99.0%
同義詞:
2-甲基四喃, 2-MeTHF, 2-甲基四氢呋喃, 四氢-2甲基呋喃
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C5H10O
CAS號碼:
分子量::
86.13
Beilstein:
102448
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.07
bp:
78-80 °C (lit.)
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
ZerO2®
品質等級
化驗
≥99.0%
形狀
liquid
品質
anhydrous
包含
250 ppm BHT as stabilizer
dilution
(for analytical testing)
折射率
n20/D 1.406 (lit.)
bp
78-80 °C (lit.)
密度
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC1CCCO1
InChI
1S/C5H10O/c1-5-3-2-4-6-5/h5H,2-4H2,1H3
InChI 密鑰
JWUJQDFVADABEY-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
ZerO2 products are rigorously degassed with highly pure inert gas providing solvents and solutions (anhydrous if specified) with very low residual oxygen content.
法律資訊
ZerO2 is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
相關產品
產品號碼
描述
訂價
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
14.0 °F - closed cup
閃點(°C)
-10.0 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Slide 1 of 2
1 of 2