重要文件
89017
Sigma-Aldrich
3-噻吩乙酸
technical, ≥94.0% (T)
同義詞:
噻吩-3-乙酸
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C6H6O2S
CAS號碼:
分子量::
142.18
Beilstein:
113622
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
technical
品質等級
化驗
≥94.0% (T)
形狀
powder
mp
73-76 °C (lit.)
73-76 °C
官能基
carboxylic acid
SMILES 字串
OC(=O)Cc1ccsc1
InChI
1S/C6H6O2S/c7-6(8)3-5-1-2-9-4-5/h1-2,4H,3H2,(H,7,8)
InChI 密鑰
RCNOGGGBSSVMAS-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Maria M Pérez-Madrigal et al.
ACS applied materials & interfaces, 6(12), 9719-9732 (2014-05-27)
Nanomembranes have been prepared by spin-coating mixtures of a polythiophene (P3TMA) derivative and thermoplastic polyurethane (TPU) using 20:80, 40:60, and 60:40 TPU:P3TMA weight ratios. After structural, topographical, electrochemical, and thermal characterization, properties typically related with biomedical applications have been investigated: