重要文件
81845
Sigma-Aldrich
碘化丙啶
≥94% (HPLC)
同義詞:
3,8-二氨基-5-[3-(二乙基甲基氨基)丙基]-6-苯基菲啶二碘化物
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C27H34I2N4
CAS號碼:
分子量::
668.39
Beilstein:
3843838
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.77
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
化驗
≥94% (HPLC)
形狀
powder
mp
220-225 °C (dec.) (lit.)
螢光
λex 482 nm; λem 608 nm (pH 7.2)
λex 540 nm; λem 608 nm (bound to DNA)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[I-].[I-].CC[N+](C)(CC)CCC[n+]1c(-c2ccccc2)c3cc(N)ccc3c4ccc(N)cc14
InChI
1S/C27H33N4.2HI/c1-4-31(3,5-2)17-9-16-30-26-19-22(29)13-15-24(26)23-14-12-21(28)18-25(23)27(30)20-10-7-6-8-11-20;;/h6-8,10-15,18-19,29H,4-5,9,16-17,28H2,1-3H3;2*1H/q+1;;/p-1
InChI 密鑰
XJMOSONTPMZWPB-UHFFFAOYSA-M
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
PI可用于选择性标记死细胞。[1]
碘化丙啶是用于染色的荧光嵌入剂。[2]它起到细胞凋亡标记的作用[3],具有线性DNA结合能力。[4]碘化丙啶是组织损伤的有效指示剂。[5]
應用
用于划痕负载染料迁移试验中[6]
碘化丙啶被用于:
  • 在细胞周期分析中对DNA进行染色[7]
  • 对细胞[8]和细胞核[9]进行染色[10]
  • 用于制备碘化丙啶(PI)储备溶液[11]
  • 对细胞进行染色用于流式细胞术[12][13]
特點和優勢
该化合物是细胞凋亡研究的推荐产品。点击此处,了解更多精选的细胞凋亡产品。了解更多有关用于其他研究领域的生物活性小分子的信息,请访问sigma.com/discover-bsm
包裝
无底玻璃瓶。内容物在嵌入的融合锥中。
象形圖
Health hazard
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Muta. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Anti-tumor immunity of BAM-SiPc-mediated vascular photodynamic therapy in a BALB/c mouse model
Yeung HY, et al.
Cellular & Molecular Immunology, 14(2), 223-223 (2017)
Methods to Assess Autophagy and Chronological Aging in Yeast
Methods in Enzymology, 588, 367-394 (2017)
Subtype-Specific Radiation Response and Therapeutic Effect of FAS Death Receptor Modulation in Human Breast Cancer
Lee CT, et al
Radiation Research, 188(2), 169-180 (2017)
Oxygen tension-controlled matrices with osteogenic and vasculogenic cells for vascularized bone regeneration in vivo
Amini AR, et al.
Tissue Engineering: Part A, 22(7-8), 610-620 (2016)
Intramolecular loop/tail interactions are essential for connexin 43-hemichannel activity
Ponsaerts R, et al.
Faseb Journal, 24(11), 4378-4395 (2010)
文章
Apoptosis regulation involves multiple pathways and molecules for cellular homeostasis.
相關內容
Three-dimensional (3D) printing of biological tissue is rapidly becoming an integral part of tissue engineering.
生物組織的三維 (3D) 列印正迅速成為組織工程不可或缺的一部分。