重要文件
80310
Supelco
Amberlite MB-9L
mixed bed ion exchange resin (without indicator), cannot be regenerated
登入查看組織和合約定價
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12000000
NACRES:
SB.52
暫時無法取得訂價和供貨情況
形狀
beads
品質等級
品質
cannot be regenerated
mixed bed ion exchange resin (without indicator)
技術
LPLC: suitable
損耗
~60% loss on drying, 110°C
基質
PS-DVB
粒徑
20-50 mesh
分離技術
mixed mode
法律資訊
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)