文件
79525
Sigma-Aldrich
膦酰基乙酸三乙酯
purum, ≥97.0% (GC)
同義詞:
NSC 13898, NSC 16128, 乙氧基羰酰甲基膦酸二乙酯, 羧甲基膦酸三乙酯, (二乙氧基膦基)乙酸乙酯
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(C2H5O)2P(O)CH2CO2C2H5
CAS號碼:
分子量::
224.19
Beilstein:
1343714
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
等級
purum
品質等級
化驗
≥97.0% (GC)
形狀
liquid
反應適用性
reaction type: C-C Bond Formation
折射率
n20/D 1.431 (lit.)
n20/D 1.432
bp
142-145 °C/9 mmHg (lit.)
密度
1.13 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCOC(=O)CP(=O)(OCC)OCC
InChI
1S/C8H17O5P/c1-4-11-8(9)7-14(10,12-5-2)13-6-3/h4-7H2,1-3H3
InChI 密鑰
GGUBFICZYGKNTD-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
涉及的反应物:
  • 霍-沃二氏反应
  • 分子内 Heck 类环化和异构化
  • Tsuji-Trost 类反应
  • 分子内芳炔反应
  • 醛的合成
其他說明
Horner-Wittig 试剂,综述;可改善酯的 C2 同系化反应生成 α,β-不饱和酯的过程;合成 α-(羟甲基)丙烯酸酯
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
221.0 °F - closed cup
閃點(°C)
105 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
J. Boutagy et al.
Chemical Reviews, 74, 87-87 (1974)
J. Villieras et al.
Organic Syntheses, 66, 220-220 (1988)
T. Minami et al.
Synthesis, 333-333 (1991)
J.M. Takacs et al.
Tetrahedron Letters, 27, 1257-1257 (1986)
M Rodriguez et al.
International journal of peptide and protein research, 39(3), 273-277 (1992-03-01)
Racemic "carba" pseudo-dipeptide units such as Gly-psi(CH2-CH2)-D,L-Xaa were obtained either through the Horner-Emmons condensation of N-tert.-butyloxycarbonyl-beta alaninal with the appropriate substituted triethyl phosphonacetate, or from commercially available 3-carbethoxy-2-piperidone.