重要文件
77067
Supelco
甘油
analytical standard
同義詞:
1,2,3-丙三醇, 甘油
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
HOCH2CH(OH)CH2OH
CAS號碼:
分子量::
92.09
Beilstein:
635685
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
85151701
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
analytical standard
品質等級
蒸汽密度
3.1 (vs air)
蒸汽壓力
<1 mmHg ( 20 °C)
化驗
≥98.5% (GC)
自燃溫度
698 °F
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
雜質
≤0.3% water
折射率
n20/D 1.474 (lit.)
bp
182 °C/20 mmHg (lit.)
mp
20 °C (lit.)
密度
1.25 g/mL (lit.)
應用
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
形式
neat
SMILES 字串
OCC(O)CO
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
InChI 密鑰
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
甘油是一种无味、无色、粘性的,并且具有甜味的液体。它可以是天然来源,也可以来自石化原料。甘油具有广泛的应用,是自然界中最有价值和多功能的化学物质之一。它可可用作润肤剂、溶剂、甜味剂,用于药物配方、化妆品、食品和洗漱用品中。它非常稳定,可以在常温下储存;它也没有刺激性,对环境没有不良影响。
甘油是一种简单的多元醇化合物 [1],是肥皂和生物柴油工业的副产品。[2]
这种物质被列入EU第10/2011号法规中用于与食品接触的塑料的正面清单。在此查找10/2011中列出的化合物的所有可用参考材料
應用
在使用气相液相色谱法 (GLC) 测定啤酒样品中的甘油时,可使用甘油作为参考标准品。[3]
有关合适仪器技术的更多信息,请参考产品分析证书。如需进一步支持,请联系技术服务部门。
甘油已被用作
  • 结核分枝杆菌鸟分枝杆菌 细胞培养过程中的补充剂。
  • 在设计酶生物燃料电池期间的燃料。
  • 含有4-HCCA和3-氨基喹啉的液体复合基质,以用于对中性和酸性聚糖进行分析。
  • 快速原子轰击MS的基质。
  • 通过MALDI(基质辅助激光解吸/电离质谱)分析进行定量研究的液体基质。
生化/生理作用
甘油本质上是吸湿的,并且由于其三个亲水性醇羟基而可溶于水。它可以形成分子间和分子内氢键,使其成为一种非常灵活的分子。甘油的生理作用包括细胞介导的免疫、增加IgG的产生、以及增加组胺的释放。
推薦產品
在我们的NMR在线平台ChemisTwin®上可以找到本品对应的数字化标准物质。您可使用ChemisTwin®上的数字等效品鉴定您的样品并进行定量分析(使用数字化外标)。可查看该物质的NMR谱图,只需点击几次鼠标,就能进行在线样品比对。欢迎点击了解更多,开启免费试用之旅。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
390.2 °F - Pensky-Martens closed cup
閃點(°C)
199 °C - Pensky-Martens closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Biofuels: Securing the Planet?s Future Energy Needs (2008)
The Future of Glycerol (2010)
The quantitative determination of glycerol in beer by gas?liquid chromatography.
Parker E W and Richardson J P.
Journal of the Institute of Brewing, 76(2), 191-198 (1970)
Nazish Ahmed et al.
Tissue engineering. Part A, 20(15-16), 2224-2233 (2014-03-13)
One of the factors preventing clinical application of regenerative medicine to degenerative cartilage diseases is a suitable source of cells. Chondrocytes, the only cell type of cartilage, grown in vitro under culture conditions to expand cell numbers lose their phenotype
Simon B Saucet et al.
Nature communications, 6, 6338-6338 (2015-03-07)
Plant immunity requires recognition of pathogen effectors by intracellular NB-LRR immune receptors encoded by Resistance (R) genes. Most R proteins recognize a specific effector, but some function in pairs that recognize multiple effectors. Arabidopsis thaliana TIR-NB-LRR proteins RRS1-R and RPS4
條款
99%;甘油,≥99.5%;四甘醇,99%