等級
ACS reagent
puriss. p.a.
品質等級
蒸汽密度
3.1 (vs air)
蒸汽壓力
<1 mmHg ( 20 °C)
化驗
≥99.5% (GC)
形狀
viscous liquid
自燃溫度
698 °F
品質
dist.
expl. lim.
2.6-11.3 %
技術
electrophoresis: suitable
雜質
acrolein and glucose, in accordance
substances darkened by H2SO4, in accordance
≤0.05% fatty acid esters (as butyric acid)
≤0.1% water
燃燒殘留物
≤0.005%
折射率
n20/D 1.474 (lit.)
pH值
5.5-8
bp
182 °C/20 mmHg (lit.)
mp
20 °C (lit.)
密度
1.25 g/mL (lit.)
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤1 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤10 mg/kg
正離子痕跡
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
NH4+: ≤5 mg/kg
Na: ≤20 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
SMILES 字串
OCC(O)CO
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
InChI 密鑰
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
應用
greener alternative product
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
390.2 °F - Pensky-Martens closed cup
閃點(°C)
199 °C - Pensky-Martens closed cup