重要文件
72777
Supelco
反式-栎内酯
analytical standard
同義詞:
反式-5-丁基-4-甲基氧杂戊基-2-酮, 反式-5-丁基二氢-4-甲基-2 (3H)-呋喃酮, 反式-beta-甲基-γ-八内酯, 反式-威士忌内酯, 反式-橡木内酯, 反式-甲基辛醇
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C9H16O2
CAS號碼:
分子量::
156.22
Beilstein:
4661547
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
analytical standard
品質等級
化驗
≥94.0% (GC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
應用
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
形式
neat
SMILES 字串
CCCC[C@@H]([C@H](C)C1)OC1=O
InChI
1S/C9H16O2/c1-3-4-5-8-7(2)6-9(10)11-8/h7-8H,3-6H2,1-2H3/t7-,8+/m1/s1
InChI 密鑰
WNVCMFHPRIBNCW-SFYZADRCSA-N
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)